Merck
792675
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-chlorobenzenesulfonyl fluoride
97%
別名:
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClF2O2S
CAS番号:
分子量:
212.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
mp
35-41 °C
SMILES記法
FC1=C(S(F)(=O)=O)C=C(Cl)C=C1
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
InChI Key
DOVCXFSROGOKQI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
792675-BULK:
792675-1G:
792675-VAR:
試験成績書(COA)