Merck
792411
Sigma-Aldrich
5,5′-Dibromo-4,4′-didodecyl-2,2′-bithiophene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H52Br2S2
CAS番号:
分子量:
660.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
56-60 °C
SMILES記法
BrC(S1)=C(CCCCCCCCCCCC)C=C1C2=CC(CCCCCCCCCCCC)=C(Br)S2
InChI
1S/C32H52Br2S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-25-29(35-31(27)33)30-26-28(32(34)36-30)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-26H,3-24H2,1-2H3
InChI Key
HTSYYLNTMSXYHZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This monomer is used in the synthesis of semiconductive polymers for OPV and OFET devices
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
792411-100MG:
792411-VAR:
792411-BULK:
792411-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Semiconductive Polymers Containing Dithieno[3; 2-b:2′; 3′-d]pyrrole for Organic Thin-Film Transistors
Wei Zhang, Jun Li, Li Zou, Bao Zhang, et al.
Macromolecules, 41(23), 8953-8955 (2008)