Merck
791644
Sigma-Aldrich
Potassium 2-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-trifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2BBrF6KN
分子量:
331.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
265-275 °C (decomposition)
SMILES記法
BrC1=C(C(F)(F)F)C([B-](F)(F)F)=CC=N1.[K+]
InChI
1S/C6H2BBrF6N.K/c8-5-4(6(9,10)11)3(1-2-15-5)7(12,13)14;/h1-2H;/q-1;+1
InChI Key
LISAAJGHESBKSJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Potassium 2-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-trifluoroborate is a potassium trifluoroborate salt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
791644-BULK:
791644-1G:
791644-5G:
791644-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)