Merck
790400
Sigma-Aldrich
Potassium 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-trifluoroborate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2BClF6KN
分子量:
287.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
330-333 °C
SMILES記法
ClC1=C([B-](F)(F)F)C(C(F)(F)F)=CC=N1.[K+]
InChI
1S/C6H2BClF6N.K/c8-5-4(7(12,13)14)3(1-2-15-5)6(9,10)11;/h1-2H;/q-1;+1
InChI Key
LQQDLQPZJJRMON-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
790400-BULK:
790400-1G:
790400-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)