Merck
78265
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyric acid anhydride
purum, ≥98.0% (NT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3CH2CH(C6H5)CO]2O
CAS番号:
分子量:
310.39
Beilstein:
2062222
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (NT)
屈折率
n20/D 1.531
bp
132 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C(=O)OC(=O)C(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O3/c1-3-17(15-11-7-5-8-12-15)19(21)23-20(22)18(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17-18H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
NMVCQWBTTHDUQD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
78265-VAR:
78265-BULK:
78265-5ML:
78265-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)