Merck
779709
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-(trifluoromethoxy) benzene solution
0.25 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F3N3O
CAS番号:
分子量:
203.12
Beilstein:
10425646
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
濃度
0.25 M in tert-butyl methyl ether
不純物
≤2.0% water
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-27.4 °F
引火点(℃)
-33 °C
文書ライブラリにアクセスする
Mingyu Hu et al.
Organic letters, 10(24), 5529-5531 (2008-12-05)
A panel of small molecule-based MMP inhibitors containing rhodanine warheads was assembled using "one-pot" click chemistry. Upon biological screening, moderate inhibitors were identified which specifically targets MMP-7 and MMP-13 over other MMPs.