Merck
777897
Sigma-Aldrich
Z-Val-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
Cbz-Val-OH-13C5,15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C8H1715NO4
分子量:
257.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Cbz
質量シフト
M+6
SMILES記法
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(OCC1=CC=CC=C1)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1/i1+1,2+1,9+1,11+1,12+1,14+1
InChI Key
CANZBRDGRHNSGZ-JTRPTWAMSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777897-VAR:
777897-BULK:
試験成績書(COA)