Merck
776947
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenyl isocyanate
97% (GC)
別名:
5-Bromo-1-chloro-2-isocyanato-3-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BrClNO
CAS番号:
分子量:
246.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97% (GC)
フォーム
solid
mp
75-80 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC1=CC(Cl)=C(N=C=O)C(C)=C1
InChI
1S/C8H5BrClNO/c1-5-2-6(9)3-7(10)8(5)11-4-12/h2-3H,1H3
InChI Key
MBFMISAQCUPLSD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
776947-BULK:
776947-VAR:
776947-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)