Merck
775401
Sigma-Aldrich
Dichloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene][(2-isopropoxy)(5-pentafluorobenzoylamino)benzylidene]ruthenium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H38Cl2F5N3O2Ru
CAS番号:
分子量:
835.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
形状
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)OC1=C(C=C(NC(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O)C=C1)C=[Ru](Cl)(Cl)=C3N(C4=C(C)C=C(C)C=C4C)CCN3C5=C(C)C=C(C)C=C5C
InChI
1S/C21H26N2.C17H12F5NO2.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-7(2)25-10-5-4-9(6-8(10)3)23-17(24)11-12(18)14(20)16(22)15(21)13(11)19;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3-7H,1-2H3,(H,23,24);2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
BEKLYCQNWWQFKP-UHFFFAOYSA-L
法的情報
Umicore M7 catalysts are sold in cooperation with Umicore and OmegaCat Systems for research purposes only.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
775401-VAR:
775401-BULK:
775401-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)