Merck
772925
Sigma-Aldrich
4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
97%
別名:
1,5-Anhydro-2-deoxy-4,6-O-(1-methylethylidene)-D-arabino-hex-1-enitol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O4
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.487
密度
1.179 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1C=CO[C@@]2([H])[C@@]1([H])OC(C)(C)OC2
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-5-7-8(13-9)6(10)3-4-11-7/h3-4,6-8,10H,5H2,1-2H3/t6-,7-,8+/m1/s1
InChI Key
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
772925-BULK:
772925-1G:
772925-5G:
772925-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)