Merck
771554
Sigma-Aldrich
9,9′-(9,9-Dihexyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(3,6-di-tert-butylcarbazole)
別名:
9,9′-(9,9-Dihexyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazole), TBCF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C65H80N2
分子量:
889.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
mp
201-207 °C
λmax
350 nm in dichloromethane
蛍光検出
λem 375 nm in chloroform
SMILES記法
CCCCCCC1(CCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)-n4c5ccc(cc5c6cc(ccc46)C(C)(C)C)C(C)(C)C)-n7c8ccc(cc8c9cc(ccc79)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C65H80N2/c1-15-17-19-21-35-65(36-22-20-18-16-2)55-41-47(66-57-31-23-43(61(3,4)5)37-51(57)52-38-44(62(6,7)8)24-32-58(52)66)27-29-49(55)50-30-28-48(42-56(50)65)67-59-33-25-45(63(9,10)11)39-53(59)54-40-46(64(12,13)14)26-34-60(54)67/h23-34,37-42H,15-22,35-36H2,1-14H3
InChI Key
PRCXMWAOIXHYJA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Host materials for efficient solution-processed red and green phosphorescent devices
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
771554-BULK:
771554-500MG:
771554-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。