Merck
771295
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid MIDA ester
95%
別名:
2-[4-(Benzyloxy)phenyl]-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18BNO5
分子量:
339.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
188-195 °C
SMILES記法
O=C(O1)CN(C)CC(OB1C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2)=O
InChI
1S/C18H18BNO5/c1-20-11-17(21)24-19(25-18(22)12-20)15-7-9-16(10-8-15)23-13-14-5-3-2-4-6-14/h2-10H,11-13H2,1H3
InChI Key
VYZMIDOUQRUKEI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Protected boronic acid with methylimindodiacetic acid (MIDA) that does not react under standard Suzuki-Miyuara coupling conditions, allowing for selective and iterative cross-coupling sequences. The MIDA boronate also provides prolonged shelf life and stability to typically unstable boronic acid derivatives.
MIDA Boronates
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
771295-25G:
771295-BULK:
771295-VAR:
771295-1G:
771295-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)