Merck
769355
Sigma-Aldrich
硫化亜鉛
sublimed, granular, 1-4 mm
別名:
硫化亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnS
CAS番号:
分子量:
97.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
形状
granular
sublimed
不純物
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
粒径
1-4 mm, coeff var ≥80%
1-4 mm
密度
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
V: ≤0.005%
SMILES記法
S=[Zn]
InChI
1S/S.Zn
InChI Key
WGPCGCOKHWGKJJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
用途。
  • 例えばフレキシブルディスプレイや太陽電池といった、多様な印刷電子素子の製造に必須の、柔軟で透明な導電膜の作成
  • 可視光下での水素製造に用いるCdS-ZnS/ジルコニウム-チタンリン酸(ZTP)複合型光触媒の作成
  • CdSe/ZnS量子ドットを基盤とする光制御型生物電気化学センサーの作成
  • 有機汚染物質の光触媒分解に用いる触媒
  • 色調節可能な発光ダイオード(LED)の作成
  • 光電気触媒を介した発電に用いる(CdS-ZnS)-TiO2複合型光触媒の作成
  • Knoevenagel縮合とそれに続くMichael付加を経由する水媒体中でのスピロオキシインドール誘導体の合成に用いる触媒
  • DNAや金属イオン、およびアプタマー基質複合体の、化学発光検出および化学発光共鳴エネルギー移動(CRET)の検出に用いるCdSe/ZnS量子ドットの作成
  • マルチフォノンラマン散乱による超高感度タンパク質検出に用いるZnSナノ結晶の作成
Zinc sulfide finds applications in anti-reflection coating. The use of anti-reflection coating using ZnS has been known to increase the effeiciency of solar cells as well.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
34.1 °F - Not applicable
引火点(℃)
1.185 °C - Not applicable
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
769355-50G:
769355-BULK:
769355-25G:
769355-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ultra-thin GaAs single-junction solar cells integrated with a reflective back scattering layer
Yang, W., et al.
Journal of Applied Physics, 115, 203105-203105 (2014)
Investigation on Antireflection Coatings for Silicon Solar Cells
Xue, C., et al.
Applied Mechanics and Materials, 521, 33-36 (2014)