Merck
768863
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
98.5-100% (GC)
別名:
5-Bromodihydroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8BrN
CAS番号:
分子量:
210.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98.5-100% (GC)
形状
solid
適合性
corresponds for identity (IR)
SMILES記法
BrC1=C2C(C=NCC2)=CC=C1
InChI
1S/C9H8BrN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-3,6H,4-5H2
InChI Key
YKZXVRNYHKWHQW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3