Merck
768022
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4Cl2N2
CAS番号:
分子量:
187.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
154-158 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cc(Cl)c2nccn2c1
InChI
1S/C7H4Cl2N2/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H
InChI Key
ZAHCPJDXWPIZSL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3