Merck
767263
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 8 hydroxyl, 1 amine
generation 3
別名:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
hydroxyl surface groups
フォーム
solid
分子量
generation 3
特徴
focal point amine
表面基数
8
mp
275-280 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(COC(=O)c1ccc(N)cc1)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C43H67NO22/c1-8-43(25-60-30(53)28-9-11-29(44)12-10-28,26-65-35(58)41(6,21-61-31(54)37(2,13-45)14-46)22-62-32(55)38(3,15-47)16-48)27-66-36(59)42(7,23-63-33(56)39(4,17-49)18-50)24-64-34(57)40(5,19-51)20-52/h9-12,45-52H,8,13-27,44H2,1-7H3
InChI Key
ABFRDJWLXWYYKC-UHFFFAOYSA-N
詳細
calculated mol. wt. 950
アプリケーション
Amine dendrons can be covalently attached through conjugation to carboxyl groups, primary amines, or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination.
その他情報
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
法的情報
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767263-250MG:
767263-VAR:
767263-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)