Merck
767026
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylate
97%
別名:
4-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrFNO2
CAS番号:
分子量:
234.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.525
密度
1.640 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COC(=O)c1c(F)nccc1Br
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c1-12-7(11)5-4(8)2-3-10-6(5)9/h2-3H,1H3
InChI Key
ZTEAVFJYORJJMP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
767026-BULK:
767026-500MG:
767026-VAR:
試験成績書(COA)