Merck
766615
Sigma-Aldrich
Potassium 2-phenoxyphenyltrifluoroboroate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9BF3KO
CAS番号:
分子量:
276.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
219-224 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H9BF3O.K/c14-13(15,16)11-8-4-5-9-12(11)17-10-6-2-1-3-7-10;/h1-9H;/q-1;+1
InChI Key
SJWZSSLBZXLGEC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Cross-coupling partner in Palladium-catalyzed carbon-carbon bond formation (Suzuki reaction) and has shown recently to undergo radical cyclization under open-flask conditions
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
766615-5G:
766615-VAR:
766615-BULK:
766615-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jonathan W Lockner et al.
Organic letters, 13(20), 5628-5631 (2011-09-20)
Practical radical cyclizations using organoboronic acids and trifluoroborates take place in water, open to air, and in a scalable fashion employing catalytic silver nitrate and stoichiometric potassium persulfate. Both Pschorr-type cyclizations and tandem radical cyclization/trap cascades are described, illustrating the