Merck
76657
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tris[3-(1-aziridinyl)propionate]
technical, ≥90% (CHN)
別名:
TAZO, Xama 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H33N3O7
CAS番号:
分子量:
427.49
Beilstein:
6618745
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (CHN)
自己発火温度
899 °F
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
密度
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(COC(=O)CCN1CC1)(COC(=O)CCN2CC2)COC(=O)CCN3CC3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)