Merck
766496
Sigma-Aldrich
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5F3N2
CAS番号:
分子量:
186.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
46-50 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccn2ccnc12
InChI
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)6-2-1-4-13-5-3-12-7(6)13/h1-5H
InChI Key
FUTDMHITXUWIRT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
766496-BULK:
766496-VAR:
766496-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)