Merck
766062
Sigma-Aldrich
Potassium 1-methyl-1H-pyrazole-5-trifluoroborate
95%
別名:
Potassium trifluoro(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)borate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5BF3KN2
CAS番号:
分子量:
188.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
230-275 °C
SMILES記法
[K+].Cn1nccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H5BF3N2.K/c1-10-4(2-3-9-10)5(6,7)8;/h2-3H,1H3;/q-1;+1
InChI Key
UJQYAMWDUIKNDK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
766062-BULK:
766062-VAR:
766062-1G:
766062-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)