Merck
766011
Sigma-Aldrich
8-Bromoinosine
95%
別名:
8-Bromo-9-β-D-ribofuranosyl-6H-purin-6-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11BrN4O5
CAS番号:
分子量:
347.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
180-190 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2c(Br)nc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H11BrN4O5/c11-10-14-4-7(12-2-13-8(4)19)15(10)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H,12,13,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI Key
XCAXTILLADBPII-UUOKFMHZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
766011-5G:
766011-VAR:
766011-BULK:
766011-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)