Merck
76575
Sigma-Aldrich
1-Pentadecyne
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡C(CH2)12CH3
CAS番号:
分子量:
208.38
Beilstein:
1751009
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.442
密度
0.794 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C15H28/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h1H,4-15H2,2H3
InChI Key
DONJGKADZJEXRJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
76575-VAR:
76575-BULK:
76575-5ML:
76575-25ML:
試験成績書(COA)