Merck
762520
Sigma-Aldrich
6-Bromo-7-methylindole-3-carboxaldehyde
97%
別名:
6-Bromo-3-formyl-7-methylindole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8BrNO
分子量:
238.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
240-245 °C
SMILES記法
Cc1c(Br)ccc2c(C=O)c[nH]c12
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6-9(11)3-2-8-7(5-13)4-12-10(6)8/h2-5,12H,1H3
InChI Key
KLIIKDOYUDQXDR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
762520-BULK:
762520-500MG:
762520-VAR:
試験成績書(COA)