Merck
762113
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9F3O
CAS番号:
分子量:
166.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.400
密度
1.212 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)(F)C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H9F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h5H,1-4H2
InChI Key
YHADNJOEQWBXAR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.0 °F
引火点(℃)
78.88 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
762113-BULK:
762113-VAR:
762113-500MG:
試験成績書(COA)