Merck
761362
Sigma-Aldrich
8-(Di-tert-butylphosphinooxy)quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24NOP
CAS番号:
分子量:
289.35
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
55-62 °C
SMILES記法
CC(C)(C)P(Oc1cccc2cccnc12)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H24NOP/c1-16(2,3)20(17(4,5)6)19-14-11-7-9-13-10-8-12-18-15(13)14/h7-12H,1-6H3
InChI Key
YQGSMFFFCCUOHT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
761362-BULK:
761362-VAR:
761362-500MG:
761362-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)