Merck
760498
Sigma-Aldrich
Nitric acid-18O3
95 atom % 18O, 65 wt. % in H218O
別名:
18O Labeled nitric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HN18O3 solution
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 18O
形状
liquid
濃度
65 wt. % in H218O
質量シフト
M+6
SMILES記法
[18OH][N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i2+2,3+2,4+2
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-PGVNZGOUSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
760498-BULK:
760498-VAR:
試験成績書(COA)