Merck
759147
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3-amine-15N hydrochloride
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C
別名:
Methylamine hydrochloride-(methyl-13C,d3),15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CD3H215N · HCl
分子量:
72.52
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
mp
231-233 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1D3,2+1;
InChI Key
NQMRYBIKMRVZLB-SZRYOQPCSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
759147-VAR:
759147-BULK:
試験成績書(COA)