Merck
755532
Sigma-Aldrich
ブチルアルデヒド-d8
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
ブタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2CD2CDO
分子量:
80.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
bp
75 °C (lit.)
mp
-96 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
InChI Key
ZTQSAGDEMFDKMZ-RIZALVEQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
23.0 °F
引火点(℃)
-5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
755532-BULK:
755532-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)