Merck
755273
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-フルオロベンジルアミン
95%
別名:
(2-Chloro-5-fluorophenyl)methanamine, 2-Chloro-5-fluorobenzenemethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7ClFN
CAS番号:
分子量:
159.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.537
密度
1.283 g/mL at 25 °C
SMILES記法
NCc1cc(F)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClFN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H,4,10H2
InChI Key
IGFBMQSUHFQVFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F
引火点(℃)
108 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
755273-1G:
755273-VAR:
755273-BULK:
試験成績書(COA)