Merck
754277
Sigma-Aldrich
(3-Glycidyl-13C3-oxypropyl) trimethoxysilane
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
3-(2,3-エポキシプロポキシ)プロピルトリメトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C6H20O5Si
分子量:
239.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
liquid
bp
120 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
CO[Si](OC)(OC)CCCO[13CH2][13CH]1O[13CH2]1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3/i7+1,8+1,9+1
InChI Key
BPSIOYPQMFLKFR-ULEDQSHZSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
754277-BULK:
754277-VAR:
試験成績書(COA)