Merck
753882
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 630 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in H2O
別名:
Trilite(トリライト), 蛍光ナノ結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdSxSe1-x/ZnS
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
濃度
1 mg/mL in H2O
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
直径
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
蛍光検出
λem 630 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
These Photo and Thermostable Quantum Dot materials have comparable fluorescence and molecular kinetics across all colors. Narrow and sharp emission peaks result in less overlap of peaks when multiplexing.
アナリシスノート
Full Width at Half Maximum: 30 - 40nm
法的情報
For use in optical electronics research only.
Product of CytoDiagnostics
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
753882-1ML-PW:
753882-BULK:
753882-5ML-PW:
753882-VAR:
753882-5ML:4548173311500
753882-1ML:4548173311494
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
有望な低コストの太陽電池技術としての色素増感太陽電池。
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
量子ドットの合成法、利点と欠点および量子ドット太陽電池デバイスの構造、効率と短所に関して最新研究をご紹介します。
すべて表示