Merck
752614
Sigma-Aldrich
Silicon aluminum oxynitride
99.9% trace metals basis
別名:
Aluminum silicon nitride oxide, Sialon, Silica aluminum nitride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al6N6O2Si
CAS番号:
分子量:
306.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
mp
1800 °C (lit.)
SMILES記法
O1[Al]2N=[Al]N3[Al]=N[Al]4O[Si]13N([Al]=N2)[Al]=N4
InChI
1S/6Al.N2O2Si.4N/c;;;;;;1-5(2,3)4;;;;/q;;;;2*+1;-2;;;;
InChI Key
UXCKNSFMFVWLRV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
752614-VAR:
752614-25G:
752614-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chen, I. W.; Rosenflanz, A.
Nature, 389, 701-701 (1997)
Bandyopadhyay, S.
J. Eur. Ceram. Soc., 17, 929-929 (1997)
Ekstrom, T.; Nygren, M.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 75, 259-259 (1992)