Merck
751960
Sigma-Aldrich
塩化イットリウム(III)
vacuum purified, anhydrous, beads, -10 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
三塩化イットリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YCl3
CAS番号:
分子量:
195.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
beads
粒径
-10 mesh
mp
721 °C (lit.)
密度
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Yttrium Chloride has been used a precursor for the synthesis of optically active crystals and as a starting material for the synthesis of polymerization catalysts.
特徴および利点
アルコキシチタン酸カリウムと反応して、新規のチタン含有セラミックの前駆体を生成します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
751960-5G-PW:
751960-BULK:
751960-5G:
751960-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fanny Bonnet et al.
Inorganic chemistry, 44(24), 9046-9055 (2005-11-22)
Reaction of Na2O2NN' [H2O2NN' = (2-C5H4N)CH2N[2-HO-3,5-C6H2(t)Bu2]2] with M(BH4)3(THF)3 afforded the dimeric, rare-earth borohydride compounds [M(O2NN')(mu-BH4)(THF)n]2 [M = Y(III), n = 0.5 (1-Y); M = NdIII, n = 1 (1-Nd); M = SmIII, n = 0 (1-Sm)]. For comparison the chloride
Heer, S.; et al.
Advanced Materials, 16, 2102-2102 (2004)
F Zhang et al.
Physical review letters, 101(14), 148101-148101 (2008-10-15)
Negatively charged globular proteins in solution undergo a condensation upon adding trivalent counterions between two critical concentrations C and C, C <C. This reentrant condensation behavior above C is caused by short-ranged electrostatic interactions between multivalent cations and acidic residues
S Hirano et al.
Toxicology and applied pharmacology, 121(2), 224-232 (1993-08-01)
Although radioactive yttrium (Y) has been used for medical treatment, little attention has been directed toward the toxicity of Y. We report time-course and dose-related changes in tissue distribution, subcellular localization, clearance, and acute toxicity of iv-injected yttrium chloride (YCl3)
Acceleration of the substitution of silanes with Grignard reagents by using either LiCl or YCl3/MeLi.
Naoki Hirone et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(42), 7762-7764 (2010-09-08)