Merck
751677
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoropyridine-4-trifluoroborate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BF4KN
分子量:
202.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
298-304 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].Fc1cc(ccn1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C5H3BF4N.K/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10;/h1-3H;/q-1;+1
InChI Key
ZUIGGHLOWPDGHC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
751677-250MG:
751677-VAR:
751677-BULK:
751677-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)