Merck
751154
Sigma-Aldrich
イソプロピルアミン-13C3
99 atom % 13C
別名:
2-アミノプロパン-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)213CHNH2
分子量:
62.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
33-34 °C (lit.)
密度
0.722 g/mL
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH3][13CH]([13CH3])N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
JJWLVOIRVHMVIS-VMIGTVKRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
751154-BULK:
751154-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)