アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
bp
200-215 °C/11 mmHg (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H66O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(37)39-36(38)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-34H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI Key
OCNZHGHKKQOQCZ-CLFAGFIQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
75095-BULK:
75095-250MG:
75095-1G:
75095-VAR:
試験成績書(COA)