Merck
749605
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylsilyl)pyridine
95%
別名:
PyDipSiH, Pyridyldiisopropylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NSi
CAS番号:
分子量:
193.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.496
密度
0.917 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[SiH](C(C)C)c1ccccn1
InChI
1S/C11H19NSi/c1-9(2)13(10(3)4)11-7-5-6-8-12-11/h5-10,13H,1-4H3
InChI Key
XPUAXJBYLPPFKA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reagent commonly used in acyloxylation reactions
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.9 °F
引火点(℃)
84.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
749605-VAR:
749605-BULK:
749605-1G:
749605-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Natalia Chernyak et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(24), 8270-8272 (2010-06-01)
A new general and easily installable silicon-tethered pyridyl-containing directing group (PyDipSi) that allows for highly efficient and regioselective Pd-catalyzed ortho C-H acyloxylation of arenes has been developed. It has also been demonstrated that this directing group can efficiently be removed
The Pyridyldiisopropylsilyl Group: A Masked Functionality and Directing Group for Monoselective ortho-Acyloxylation and ortho-Halogenation Reactions of Arenes
Huang, C.; et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353, 1285-1305 (2011)