Merck
748218
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(2-Amino-1-phenylpropyl)diphenylphosphine
別名:
(1S,2S)-(2-Diphenylphosphino)-1-methyl-2-phenylethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22NP
CAS番号:
分子量:
319.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
光学活性
[α]/D +145°, c = 0.5% in chloroform
mp
100-105 °C
102-107 °C
SMILES記法
C[C@H](N)[C@@H](P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22NP/c1-17(22)21(18-11-5-2-6-12-18)23(19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21H,22H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
InChI Key
JWZAIGGNEGTDMG-LAUBAEHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
748218-BULK:
748218-100MG:
748218-500MG:
748218-VAR:
試験成績書(COA)