Merck
746002
Sigma-Aldrich
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile
97%
別名:
1,4-Dihydro-4-oxo-5-pyrimidinecarbonitrile, 1,6-Dihydro-6-oxo-5-pyrimidinecarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3N3O
CAS番号:
分子量:
121.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
244-249 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(C#N)C=NC=N1
InChI
1S/C5H3N3O/c6-1-4-2-7-3-8-5(4)9/h2-3H,(H,7,8,9)
InChI Key
SVOQOFSQLVVHKQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
746002-1G:
746002-BULK:
746002-VAR:
試験成績書(COA)