Merck
744441
Sigma-Aldrich
5-Chloro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
97%
別名:
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl chloride, Dibenzosuberenyl chloride, tropCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11Cl
CAS番号:
分子量:
226.70
Beilstein:
515093
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
97%
フォーム
powder
SMILES記法
ClC1C(C=CC=C2)=C2C=CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C15H11Cl/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15H
InChI Key
XUDMFUCJNFYMRZ-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
744441-1G:
744441-250MG:
744441-VAR:
744441-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electromeric rhodium radical complexes.
Florian Frank Puschmann et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(2), 385-389 (2009-12-04)
Chiral Rhodium(I) and Iridium(I) Amino-Olefin Complexes:? pKa, N-H Bond Dissociation Energy, and Catalytic Transfer Hydrogenation
Maire, P., et al.
Organometallics, 24, 3207-3218 (2005)
Torsten Büttner et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 24(24), 2820-2821 (2004-12-16)
A combination of the rigid bis(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amine (trop(2)NH) and 5-amino-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene (tropNH(2)) ligand allowed the synthesis of the stable pentacoordinated 18 electron amine olefin rhodium(i) complex [Rh(trop(2)NH)(tropNH(2))]O(3)SCF(3)(); this complex can be cleanly deprotonated [pK(a)(DMSO) = 20.6(1)] to the corresponding amide [Rh(trop(2)N)(tropNH(2))](6) which
Ethanol as hydrogen donor: highly efficient transfer hydrogenations with rhodium(I) amides.
Theo Zweifel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(17), 3245-3249 (2008-03-19)
Heterolytic splitting of hydrogen with rhodium(I) amides.
Pascal Maire et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(39), 6318-6323 (2005-09-21)