Merck
744247
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-N-Boc-2-aminocyclohexanol
≥97% (GC)
別名:
(1R,2S)-N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminocyclohexanol, tert-Butyl (1S,2R)-2-hydroxycyclohexylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO3
CAS番号:
分子量:
215.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97% (GC)
形状
powder
光学純度
enantiomeric excess: ≥97%
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9+/m0/s1
InChI Key
XVROWZPERFUOCE-DTWKUNHWSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
744247-1G:
744247-BULK:
744247-VAR:
744247-250MG:
試験成績書(COA)