Merck
740942
Sigma-Aldrich
Indium antimonide
≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
InSb
CAS番号:
分子量:
236.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
crystals
SMILES記法
[In]#[Sb]
InChI
1S/In.Sb
InChI Key
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Indium antimonide (InSb) is a semiconductor material with good electron mobility and saturation velocity. It can be prepared typically by ball-milling indium (In) and antimony (Sb) metals in a 1:1 ratio.
アプリケーション
InSb can be used for a variety of applications such as superconductors, thermoelectric materials, and lithium-ion batteries.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
740942-BULK:
740942-VAR:
740942-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Intermetallic Insertion Electrodes with a Zinc Blende-Type Structure for Li Batteries: A Study of Li x InSb
Vaughey JT, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 121-124 (1999)
Electrochemistry and in-situ X-ray diffraction of InSb in lithium batteries
Johnson CS, et al.
Electrochemical Communications, 94(10), 102114-102114 (2000)
Sareminia, Gh.; Hajian, M.; Simchi, H.; Eminov, Sh.; Moradi, M.
Infrared Physics &Technology, 53, 315-315 (2010)
Signatures of Majorana fermions in hybrid superconductor-semiconductor nanowire devices
Mourik V, et al.
Science, 3(1), 13-13 (2012)
High performance In x Ce y Co 4 Sb 12 thermoelectric materials with in situ forming nanostructured InSb phase
Li H, et al.
Applied Physics Letters, 336(6084), 1003-1007 (2009)