Merck
740160
Sigma-Aldrich
Diethyl [(benzylideneamino)methyl] phosphonate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18NO3P
CAS番号:
分子量:
255.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.521
密度
1.119 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCOP(=O)(C\N=C\c1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H18NO3P/c1-3-15-17(14,16-4-2)11-13-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,3-4,11H2,1-2H3/b13-10+
InChI Key
REXOGTNRQYAOQG-JLHYYAGUSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
740160-1G:
740160-500MG:
740160-BULK:
740160-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)