Merck
740144
Sigma-Aldrich
モノ(2-クロロアリル) オキサリルクロリド
97%
別名:
2-クロロアリル オキサロクロリド, クロロオキソ酢酸 2-クロロアリル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4Cl2O3
CAS番号:
分子量:
182.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.466
密度
1.371 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClC(=C)COC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H4Cl2O3/c1-3(6)2-10-5(9)4(7)8/h1-2H2
InChI Key
DROVKFBGHINOBG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F
引火点(℃)
93.3 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
740144-BULK:
740144-VAR:
740144-5G:
740144-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)