Merck
740055
Sigma-Aldrich
L-Alanine-3-13C, 2-d
97 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
(S)-2-Aminopropionic acid-3-13C, 2-d, L-α-Aminopropionic acid-3-13C, 2-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3CD(NH2)CO2H
分子量:
91.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
97 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H][C@@]([13CH3])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2D
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-LFEAEDJLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
740055-BULK:
740055-VAR:
740055-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.