Merck
739391
Sigma-Aldrich
2,5-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2Cl2F3N
CAS番号:
分子量:
215.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.482
密度
1.542 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(Cl)ncc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-12-5(8)1-3(4)6(9,10)11/h1-2H
InChI Key
GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
739391-BULK:
739391-500MG:
739391-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)