Merck
738468
Sigma-Aldrich
カリウムm-トリルトリフルオロボラート
97%
別名:
カリウム 3-メチルフェニルトリフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BF3K
CAS番号:
分子量:
198.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
243-248 °C
SMILES記法
[K+].Cc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3.K/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
InChI Key
FRGRQMARQLLUEM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738468-5G:
738468-1G:
738468-BULK:
738468-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)