Merck
738433
Sigma-Aldrich
カリウム シクロヘキセニルトリフルオロボラート
別名:
カリウム 1-シクロヘキセン-1-イルトリフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9BF3K
CAS番号:
分子量:
188.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
191-196 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)C1=CCCCC1
InChI
1S/C6H9BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h4H,1-3,5H2;/q-1;+1
InChI Key
HGMUFAMKMWVCQO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738433-1G:
738433-BULK:
738433-VAR:
738433-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)