Merck
737852
Sigma-Aldrich
Nickel(II) hexafluorosilicate hexahydrate
99.995% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NiSiF6 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
308.86
EC Number:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.995% trace metals basis
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Ni++].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.Ni.6H2O/c1-7(2,3,4,5)6;;;;;;;/h;;6*1H2/q-2;+2;;;;;;
InChI Key
DRKXNSFDNAORRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
737852-5G:4548173342627
737852-BULK:
737852-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shrivastava, K.N.
Chemical Physics Letters, 20, 106-106 (1973)
Wang, H.Q.; Kuang, X.-Y.; Li, H.-F.; Mao, A.-J.
J. Alloy Compounds, 468, 1-6 (2009)
Pryce, M.H.L.; Agnetta, G.; Carofano, T.; Palma-Vittorelli, M.B.; Palma, M.U.
Philosophical Magazine, 10, 477-477 (1964)